Tlačiť
1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33830.03 H33830.06
H33830.03EA 117.13 EUR
H33830.03 H33830.06
1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride 96%
1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Purity: 96% CAS No.: 84387-62-2 Molecular Formula: C3H4ClN3.HCl Formula Weight: 154.00 Melting Point: 138-145° MDL No.: MFCD00964947
Vzorec: C₃H₄ClN₃·HCl
Teplota tavenia: 138…145 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00964947
Číslo CAS: 84387-61-1