Tlačiť
3-(1-Naphthyl)propionic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33795.03 H33795.06
H33795.03EA 95.73 EUR
H33795.03 H33795.06
3-(1-Naphthyl)propionic acid 96%
3-(1-Naphthyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 3243-42-3 Molecular Formula: C13H12O2 Formula Weight: 200.24 Melting Point: 155-159° MDL No.: MFCD00033058
Vzorec: C₁₃H₁₂O₂
Mw: 200.24 g/mol
Teplota tavenia: 155…159 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00033058
Číslo CAS: 3243-42-3