Tlačiť
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
H33756.03 H33756.06
H33756.03EA 40.51 EUR
H33756.03 H33756.06
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate 96%
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
Purity: 97% CAS No.: 24922-02-9 Molecular Formula: C8H12O3 Formula Weight: 156.18 Boiling Point: 73°/1mm MDL No.: MFCD00184570
Vzorec: C₈H₁₂O₃
Teplota varu: 73 °C (1 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00184570
Číslo CAS: 24922-02-9