4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H33642.03
H33642.06
H33642.03EA
82.63
EUR
H33642.03
H33642.06
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid 96%
4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 29886-62-2
Molecular Formula: C11H8O2S
Formula Weight: 204.25
Melting Point: 243-245°
MDL No.: MFCD00690742
Vzorec:
C₁₁H₈O₂S Mw: 204.25 g/mol Teplota tavenia: 243…245 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00690742 Číslo CAS: 29886-62-2 |