Tlačiť
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33605.03 H33605.06
H33605.03EA 111.11 EUR
H33605.03 H33605.06
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose 98%
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribofuranose
Purity: 98% CAS No.: 54623-25-5 Molecular Formula: C26H28O5 Formula Weight: 420.50 MDL No.: MFCD03425640
Vzorec: C₂₆H₂₈O₅
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03425640
Číslo CAS: 54623-25-5