Tlačiť
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33592.03 H33592.06
H33592.03EA 77.02 EUR
H33592.03 H33592.06
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 881190-93-8 Molecular Formula: C9H8ClFO2 Formula Weight: 202.61 Melting Point: 56-59° MDL No.: MFCD04116056
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
Teplota tavenia: 56…59 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116056
Číslo CAS: 881190-93-8