Tlačiť
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propanoic acid
H33586.03 H33586.06
H33586.03EA 99.34 EUR
H33586.03 H33586.06
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 88740-77-6 Molecular Formula: C9H8ClFO2 Formula Weight: 202.61 Melting Point: 59-63° MDL No.: MFCD06660331
Vzorec: C₉H₈ClFO₂
Mw: 202.61 g/mol
Teplota tavenia: 59…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660331
Číslo CAS: 88740-77-6