Tlačiť
1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33558.03 H33558.06
H33558.03EA 148.82 EUR
H33558.03 H33558.06
1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene 98%
1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 36321-73-0 Molecular Formula: C10H12Br2 Formula Weight: 292.01 MDL No.: MFCD00154987
Vzorec: C₁₀H₁₂Br₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00154987
Číslo CAS: 36321-73-0