Tlačiť
5-Bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-3-iodopyridin-2(1H)-one, 5-Bromo-2-hydroxy-3-iodopyridine
H33495.03 H33495.06 H33495.14
H33495.03EA 27.4 EUR
H33495.03 H33495.06 H33495.14
5-Bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine 97%
5-Bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine
Purity: 97% CAS No.: 381233-75-6 Molecular Formula: C5H3BrINO Formula Weight: 299.89 Melting Point: 226-227° MDL No.: MFCD08688586
Vzorec: C₅H₃BrINO
Teplota tavenia: 226…227 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08688586
Číslo CAS: 381233-75-6