Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Pyrrolidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-Butyl 3-Methyl ester, 1-Boc-3-pyrrolidinecarboxylic acid methyll ester, 1-tert-Butyl 3-Methyl Pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid methyll ester, Methyl 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxylate, Methyl 1-Boc-3-pyrrolidinecarboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 122684-33-7
Molecular Formula: C11H19NO4
Formula Weight: 229.28
Boiling Point: 105°/0.2mm
MDL No.: MFCD04038683
Vzorec:
C₁₁H₁₉NO₄ Mw: 229.28 g/mol Teplota varu: 105 °C (0.2 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD04038683 Číslo CAS: 122684-33-7 |