Di-2-thienyl sulphide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H33284.03
H33284.06
H33284.03EA
50.94
EUR
H33284.03
H33284.06
Di-2-thienyl sulphide 97%
Di-2-thienyl sulphide
Purity: 97%
CAS No.: 3988-99-6
Molecular Formula: C8H6S3
Formula Weight: 198.32
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₆S₃ Teplota varu: 102…104 °C (0,9 mmHg) Hustota: 1,311 Teplota vzplanutia: >100 °C (212 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00052047 Číslo CAS: 3988-99-6 |