Tlačiť
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33203.03 H33203.06
H33203.03EA 118.97 EUR
H33203.03 H33203.06
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 1227628-83-2 Molecular Formula: C8H4F4O2 Formula Weight: 208.11 Refractive Index: 1.4455 MDL No.: MFCD16652440
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Mw: 208.11 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652440
Číslo CAS: 1227628-83-2