Tlačiť
4-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta-[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33184.03 H33184.06
H33184.03EA 73.81 EUR
H33184.03 H33184.06
4-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta-[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
4-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Purity: 96% CAS No.: 40106-58-9 Molecular Formula: C11H11ClN2S Formula Weight: 238.74 Melting Point: 64-66° MDL No.: MFCD05865130
Vzorec: C₁₁H₁₁ClN₂S
Teplota tavenia: 64…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05865130
Číslo CAS: 40106-58-9