Tlačiť
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33175.03 H33175.06 H33175.14
H33175.03EA 41.32 EUR
H33175.03 H33175.06 H33175.14
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 97%
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Purity: 97% CAS No.: 3842-55-5 Molecular Formula: C15H10ClN3 Formula Weight: 267.72 Melting Point: 138-140° MDL No.: MFCD05738885
Vzorec: C₁₅H₁₀ClN₃
Teplota tavenia: 138…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05738885
Číslo CAS: 3842-55-5