Tlačiť
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloro-2-iodopyridin-3-ol
H33127.03 H33127.09
H33127.03EA 88.65 EUR
H33127.03 H33127.09
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine 98%
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 188057-26-3 Molecular Formula: C5H3ClIO Formula Weight: 255.44 Melting Point: 191-193° MDL No.: MFCD07636749
Vzorec: C₅H₃ClIO
Teplota tavenia: 191…193 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07636749
Číslo CAS: 188057-26-3