Tlačiť
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33083.03 H33083.06
H33083.03EA 69.8 EUR
H33083.03 H33083.06
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride 96%
1-Methylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Purity: 96% Molecular Formula: C7H13NO2.HCl Formula Weight: 179.65 Melting Point: 225° MDL No.: MFCD00190235
Vzorec: C₇H₁₄ClNO₂
Teplota tavenia: 225 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190235
Číslo CAS: 71985-80-3