5-Hydroxynicotinonitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H33006.MD
H33006.03
H33006.MDEA
111.76
EUR
H33006.MD
H33006.03
5-Hydroxynicotinonitrile 97%
5-Hydroxynicotinonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 152803-24-2
Molecular Formula: C6H4N2O
Formula Weight: 120.11
Melting Point: 213-217°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD11044307
Vzorec:
C6H4N2O Mw: 120.11 g/mol Teplota tavenia: 213…217 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD11044307 Číslo CAS: 152803-24-2 ADR: 6.1 III |