Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Methyl 2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
H32883.03
H32883.06
H32883.14
H32883.03EA
47.27
EUR
H32883.03
H32883.06
H32883.14
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate 95%
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Purity: 95%
CAS No.: 62451-84-7
Molecular Formula: C10H9F3O2
Formula Weight: 218.18
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 211°
MDL No.: MFCD04039762
Vzorec:
C₁₀H₉F₃O₂ Mw: 218.175 g/mol Teplota varu: 211 °C Hustota: 1.24 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD04039762 Číslo CAS: 62451-84-7 |