Tlačiť
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Boc-DL-Prolinol, tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
H32786.03 H32786.06
H32786.03EA 46.87 EUR
H32786.03 H32786.06
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 170491-63-1 Molecular Formula: C10H19NO3 Formula Weight: 201.27 Melting Point: 52-54° MDL No.: MFCD01456556
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₃
Mw: 201.3 g/mol
Teplota tavenia: 52…54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01456556
Číslo CAS: 170491-63-1