Tlačiť
Methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
H32755.06 H32755.14
H32755.06EA 93.73 EUR
H32755.06 H32755.14
Methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate 98%
Methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 108354-78-5 Molecular Formula: C10H13NO2S Formula Weight: 211.28 Melting Point: 126-129° MDL No.: MFCD00130099
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂S
Mw: 211.28 g/mol
Teplota tavenia: 126…129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00130099
Číslo CAS: 108354-78-5