4,5-Dimethoxy-2-nitrophenylacetonitrile 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H32747.MD
H32747.03
H32747.MDEA
52.15
EUR
H32747.MD
H32747.03
4,5-Dimethoxy-2-nitrophenylacetonitrile 98%
4,5-Dimethoxy-2-nitrophenylacetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 17354-04-0
Molecular Formula: C10H10N2O4
Formula Weight: 222.20
Melting Point: 110-112°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00033967
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂O₄ Teplota tavenia: 110…112 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00033967 Číslo CAS: 17354-04-0 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |