Tlačiť
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: N-(Diphenylmethylene)glycine tert-butyl ester, Glycine, N-(diphenylmethylene)-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl 2-((diphenylmethylene)amino)acetate
H32709.03 H32709.06
H32709.03EA 74.61 EUR
H32709.03 H32709.06
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate 99%
tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate
Purity: 99% CAS No.: 81477-94-3 Molecular Formula: C19H21NO2 Formula Weight: 295.38 Melting Point: 113-115° MDL No.: MFCD00134280
Vzorec: C₁₉H₂₁NO₂
Teplota tavenia: 113…115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134280
Číslo CAS: 81477-94-3