Tlačiť
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
H32618.MD H32618.03
H32618.MDEA 63.29 EUR
H32618.MD H32618.03
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Purity: 97% Molecular Formula: C7H3F4NO2 Formula Weight: 209.10 Melting Point: 91-93° MDL No.: MFCD10687403
Vzorec: C₇H₃F₄NO₂
Mw: 209.10 g/mol
Teplota tavenia: 91…93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10687403
Číslo CAS: 1040681-74-0