Tlačiť
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32560.MD H32560.03 H32560.06
H32560.MDEA 64.58 EUR
H32560.MD H32560.03 H32560.06
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 5504-65-4 Molecular Formula: C10H8N2O2 Formula Weight: 188.19 Melting Point: 280-285° MDL No.: MFCD06798067
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
Teplota tavenia: 280…285 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03834501
Číslo CAS: 5504-65-4