2,5-Dimethylthiophene-3-boronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(2,5-Dimethylthiophen-3-yl)boronic acid
H32543.MD
H32543.03
H32543.MDEA
174.89
EUR
H32543.MD
H32543.03
2,5-Dimethylthiophene-3-boronic acid 95%
2,5-Dimethylthiophene-3-boronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 162607-23-0
Molecular Formula: C6H9BO2S
Formula Weight: 156.01
Storage Temperature: 2°C to 8°C
MDL No.: MFCD09837620
Vzorec:
C₆H₉BO₂S Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD09837620 Číslo CAS: 162607-23-0 |