Tlačiť
2,5-Dimethylthiophene-3-boronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2,5-Dimethylthiophen-3-yl)boronic acid
H32543.MD H32543.03
H32543.MDEA 174.89 EUR
H32543.MD H32543.03
2,5-Dimethylthiophene-3-boronic acid 95%
2,5-Dimethylthiophene-3-boronic acid
Purity: 95% CAS No.: 162607-23-0 Molecular Formula: C6H9BO2S Formula Weight: 156.01 Storage Temperature: 2°C to 8°C MDL No.: MFCD09837620
Vzorec: C₆H₉BO₂S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09837620
Číslo CAS: 162607-23-0