1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H32527.MD
H32527.03
H32527.MDEA
123.55
EUR
H32527.MD
H32527.03
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine 97%
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
Purity: 97%
CAS No.: 17797-11-4
Molecular Formula: C9H12ClN
Formula Weight: 169.66
Refractive Index: 1.5330
Odour: Amine-like
Boiling Point: 43-45°/0.3mm
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD08669636
Vzorec:
C₉H₁₂ClN Teplota varu: 43…45 °C (0,3 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD08669636 Číslo CAS: 17797-11-4 OSN: 2735 ADR: 8,III |