(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-(Trifluoromethyl)piperazine
H32524.MD
H32524.03
H32524.MDEA
133.57
EUR
H32524.MD
H32524.03
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 97%
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine
Purity: 97%
CAS No.: 131922-05-9
Molecular Formula: C5H9F3N2
Formula Weight: 154.13
Melting Point: 94-97°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD07373382
Vzorec:
C₅H₉F₃N₂ Teplota tavenia: 94…97 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD07373382 Číslo CAS: 131922-05-9 OSN: 3259 ADR: 8,III |