Tlačiť
Agaróza 6% B, beads
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H32491.AUEA 775.62 EUR
H32491.AU
Agaróza 6% B, beads
Agaróza
Teplota varu: 100 °C
Hustota: 1,040
Teplota vzplanutia: 38 °C (100 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00081294
Číslo CAS: 9012-36-6
OSN: 1170
ADR: 3,III
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/75/23914375.jpg