Amberlite® IRA-96 ion-exchange resin
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
H32475.0B
H32475.30
H32475.0BEA
105.5
EUR
H32475.0B
H32475.30
Amberlite® IRA-96 ion-exchange resin
Amberlite® IRA-96
CAS No.: 39409-19-3
Physical Form: Beads
Appearance: Pale brown
MDL No.: MFCD00166430
Skladovacia teplota:
Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00166430 Číslo CAS: 39409-19-3 |