Tlačiť
Agaróza 4% B - CL, cross-linked, beads
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
H32305.AUEA 1064.34 EUR
H32305.AU
Agaróza 4% B - CL, cross-linked, beads
Agaróza
Teplota varu: 100 °C
Hustota: 1,040
Teplota vzplanutia: 38 °C (100 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00081294
Číslo CAS: 9012-36-6
OSN: 1170
ADR: 3,III