Tlačiť
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32295.03 H32295.06
H32295.03EA 144.6 EUR
H32295.03 H32295.06
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid
Purity: 98% Molecular Formula: C9H7F3O4S Formula Weight: 268.21 Melting Point: 125-128° MDL No.: MFCD04973012
Vzorec: C₉H₇F₃O₄S
Mw: 268.21 g/mol
Teplota tavenia: 125…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973012
Číslo CAS: 1099597-82-6