Tlačiť
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
H32138.MD H32138.03
H32138.MDEA 112.72 EUR
H32138.MD H32138.03
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid 98%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 1914-65-4 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Melting Point: 82-85° MDL No.: MFCD02179127
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Teplota tavenia: 82…85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179127
Číslo CAS: 1914-65-4