Tlačiť
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4,5-dibromothiophene-2-carboxylate
H32113.03 H32113.06
H32113.03EA 89.85 EUR
H32113.03 H32113.06
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate
Purity: 97% CAS No.: 62224-24-2 Molecular Formula: C6H4Br2O2S Formula Weight: 299.97 Melting Point: 77-81° MDL No.: MFCD00831688
Vzorec: C₆H₄Br₂O₂S
Teplota tavenia: 77…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00831688
Číslo CAS: 62224-24-2