Bromaminic acid ≥90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1-Amino-4-bromo-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulphonic acid
H32110.14
H32110.22
H32110.14EA
48.54
EUR
H32110.14
H32110.22
Bromaminic acid ≥90%
Bromaminic acid
Purity: 90+%
CAS No.: 116-81-4
Molecular Formula: C14H8BrNO5S
Formula Weight: 382.19
Odour: Odourless
Melting Point: ca 280° dec.
MDL No.: MFCD00035694
Vzorec:
C₁₄H₈BrNO₅S Teplota tavenia: ∼ 280 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00035694 Číslo CAS: 116-81-4 EINECS: 204-159-9 |