Tlačiť
2,2-Difluorocyclopropanemethanol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32083.MD H32083.03
H32083.MDEA 105.5 EUR
H32083.MD H32083.03
2,2-Difluorocyclopropanemethanol 97%
2,2-Difluorocyclopropanemethanol
Purity: 97% CAS No.: 509072-57-5 Molecular Formula: C4H6F2O Formula Weight: 108.09 Boiling Point: 129° UN No.: UN1987 MDL No.: MFCD06797748
Vzorec: C₄H₆F₂O
Teplota varu: 129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797748
Číslo CAS: 509072-57-5
OSN: 1987
ADR: 3,III