Tetrachlorpaladnatan dvojsodný hydrate (≥30% Pd) ≥99.999% (metals basis), Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
43945.03
43945.06
43945.03EA
261.53
EUR
43945.03
43945.06
Tetrachlorpaladnatan dvojsodný hydrate (≥30% Pd) ≥99.999% (metals basis), Premion®
Tetrachlorpaladnatan dvojsodný hydrate
Purity: 99.999%
CAS No.: 13820-53-6
Molecular Formula: Cl4Na2Pd.xH2O (x≈3)
Formula Weight: 294.20(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red-brown
MDL No.: MFCD00003487
Vzorec:
Cl₄Na₂Pd·xH₂O Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003487 Číslo CAS: 13820-53-6 EINECS: 237-502-6 |