2-Amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carbonitrile
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H32059.03
H32059.06
H32059.03EA
90.25
EUR
H32059.03
H32059.06
2-Amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carbonitrile
2-Amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carbonitrile
CAS No.: 70291-62-2
Molecular Formula: C8H8N2S
Formula Weight: 164.23
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: Pale brown
Melting Point: 153-154°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00121495
Vzorec:
C₈H₈N₂S Teplota tavenia: 153…154 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00121495 Číslo CAS: 70291-62-2 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |