Tlačiť
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: alpha-Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
H31972.03 H31972.06 H31972.14
H31972.03EA 37.13 EUR
H31972.03 H31972.06 H31972.14
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Purity: 98% CAS No.: 368-63-8 Molecular Formula: C10H8F6O Formula Weight: 258.16 Melting Point: 70-74° MDL No.: MFCD01632521
Vzorec: C₁₀H₈F₆O
Mw: 258.16 g/mol
Teplota tavenia: 70…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01632521
Číslo CAS: 368-63-8