Tlačiť
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Benzo[d]thiazole-6-carboxylic acid, Benzothiazole-6-carboxylic acid
H31868.03 H31868.06 H31868.14
H31868.03EA 61.77 EUR
H31868.03 H31868.06 H31868.14
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid
Purity: 96% CAS No.: 3622-35-3 Molecular Formula: C8H5NO2S Formula Weight: 179.20 Melting Point: 245-251° MDL No.: MFCD00111651
Vzorec: C₈H₅NO₂S
Teplota tavenia: 245…251 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00111651
Číslo CAS: 3622-35-3