Tlačiť
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde
H31858.MD H31858.03
H31858.MDEA 215 EUR
H31858.MD H31858.03
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 95%
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Purity: 95% CAS No.: 31224-82-5 Molecular Formula: C7H4F3NO Formula Weight: 175.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 31-33° MDL No.: MFCD07375388
Vzorec: C₇H₄F₃NO
Teplota tavenia: 31…33 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07375388
Číslo CAS: 31224-82-5