Tlačiť
8-Hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 9-Formyl-8-hydroxyjulolidine, 2,3,6,7-Tetrahydro-8-hydroxy-1H,5H-benzo[ij]quinolizine-9-carboxaldehyde, 8-Hydroxy-1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido[3,2,1-ij]quinoline-9-carbaldehyde
H31782.03 H31782.06
H31782.03EA 79.02 EUR
H31782.03 H31782.06
8-Hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde 97%
8-Hydroxyjulolidine-9-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 63149-33-7 Molecular Formula: C13H15NO2 Formula Weight: 217.27 Melting Point: 72-74° MDL No.: MFCD00192477
Vzorec: C₁₃H₁₅NO₂
Mw: 217.27 g/mol
Teplota tavenia: 72…74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00192477
Číslo CAS: 63149-33-7
EINECS: 263-966-4