Pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Pyrrolidin-2-yl-acetic acid hydrochloride
H31749.MD
H31749.03
H31749.MDEA
92.66
EUR
H31749.MD
H31749.03
Pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride 97%
Pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 71985-79-0
Molecular Formula: C6H11NO2.HCl
Formula Weight: 165.62
Melting Point: 171-174°
MDL No.: MFCD11506301
Vzorec:
C₆H₁₂ClNO₂ Teplota tavenia: 171…174 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD11506301 Číslo CAS: 71985-79-0 |