Pinacyanol iodide 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H31540.MD
H31540.03
H31540.MDEA
64.18
EUR
H31540.MD
H31540.03
Pinacyanol iodide 96%
Pinacyanol iodide
Purity: 96%
CAS No.: 605-91-4
Molecular Formula: C25H25IN2
Formula Weight: 480.38
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point:
Vzorec:
C₂₅H₂₅IN₂ Teplota tavenia: >250 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00011975 Číslo CAS: 605-91-4 EINECS: 210-099-4 OSN: 2811 ADR: 6.1,II |