Tlačiť
D-Prolinamide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-D-Pro-NH₂, (R)-2-Pyrrolidinecarboxamide, H-D-Pro-NH2
H30901.03 H30901.06
H30901.03EA 80.51 EUR
H30901.03 H30901.06
D-Prolinamide 98%
D-Prolinamide
Purity: 98% CAS No.: 62937-45-5 Molecular Formula: C5H10N2O Formula Weight: 114.15 Melting Point: 100-103° Optical Rotation: +107° (c=2 in ethanol) MDL No.: MFCD00153457
Vzorec: C₅H₁₀N₂O
Mw: 114.15 g/mol
Teplota tavenia: 100…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153457
Číslo CAS: 62937-45-5