Tlačiť
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methyl-4-nitropyrazole
H30860.06 H30860.14
H30860.06EA 91.86 EUR
H30860.06 H30860.14
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Purity: 97% CAS No.: 5334-39-4 Molecular Formula: C4H5N3O2 Formula Weight: 127.10 Melting Point: 131-134° Boiling Point: 325° MDL No.: MFCD00037864
Vzorec: C4H5N3O2
Teplota varu: 325 °C
Teplota tavenia: 131…134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037864
Číslo CAS: 5334-39-4