Tlačiť
tert-Butyl vinyl ether 98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with N,N-diethylaniline ∼ 0,1%
H30770.06 H30770.14
H30770.06EA 83.43 EUR
H30770.06 H30770.14
tert-Butyl vinyl ether 98% stabilised
tert-Butyl vinyl ether
Stab. with ca 0.1% N,N-diethylaniline
Purity: 98% CAS No.: 926-02-3 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -17°(1°F) Refractive Index: 1.3990 Odour: Characteristic Boiling Point: 75-76° UN No.: UN3271 MDL No.: MFCD00048246
Vzorec: C₆H₁₂O
Teplota varu: 75…76 °C
Hustota: 0,762
Teplota vzplanutia: –17 °C (1 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00048246
Číslo CAS: 926-02-3
EINECS: 618-860-6
OSN: 3271
ADR: 3,II