4-Fluoro-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
(E)-2-(4-Fluorostyryl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H30578.03
H30578.06
H30578.03EA
94.26
EUR
H30578.03
H30578.06
4-Fluoro-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester 97%
4-Fluoro-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 504433-86-7
Molecular Formula: C14H18BFO2
Formula Weight: 248.11
MDL No.: MFCD12546189
Vzorec:
C₁₄H₁₈BFO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD12546189 Číslo CAS: 504433-86-7 |