2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(2-Amino-5-chlorophenyl)methanol
H30531.06
H30531.14
H30531.06EA
48.94
EUR
H30531.06
H30531.14
2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol 98%
2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 37585-25-4
Molecular Formula: C7H8ClNO
Formula Weight: 157.60
Melting Point: 107-109°
MDL No.: MFCD00075163
Vzorec:
C₇H₈ClNO Mw: 157.60 g/mol Teplota tavenia: 107…109 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00075163 Číslo CAS: 37585-25-4 |