Tlačiť
Biphenyl diphenyl ether eutectic
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H30347.AU H30347.0F
H30347.AUEA 162.45 EUR
H30347.AU H30347.0F
Biphenyl diphenyl ether eutectic
Biphenyl diphenyl ether eutectic
CAS No.: 8004-13-5 Flash Point: 113°(235°F) Odour: Unpleasant Melting Point: 12-14° Boiling Point: 257° UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD00148859
Vzorec: C₂₄H₂₀O
Teplota varu: 257 °C
Teplota tavenia: 12…14 °C
Hustota: 1,056
Teplota vzplanutia: 113 °C (235 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00148859
Číslo CAS: 8004-13-5
EINECS: 616-827-0
OSN: 3082
ADR: 9,III